Key Documents
178004
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-methylpropane
98%
Synonyme(s) :
Isobutyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.57
Numéro Beilstein :
635650
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.398 (lit.)
Point d'ébullition
68-69 °C (lit.)
Pf
−131 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Densité
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
QTBFPMKWQKYFLR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The gas-solid virial co-effiicent of 1-chloro-2-methylpropane was determined. The infrared and Raman spectra of 1-chloro-2-methylpropane was studied.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-2.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19.39 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Crowder GA, et al.
Journal of Molecular Structure, 64, 193-199 (1980)
Rybolt et al.
Journal of colloid and interface science, 220(1), 148-156 (1999-11-07)
Second gas-solid virial coefficients were determined at 403.5 +/- 0.5 K for 6 adsorbates, including butane, chloroform, trichlorofluoromethane (Freon 11), bromochloromethane, 1-chloro-2-methylpropane, and dibromodifluoromethane. For another 11 adsorbates, including dichlorodifluoromethane (Freon 12), chlorodifluoromethane (Freon 22), methyl chloride, methylene chloride, propane