177814
1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
99%
Synonyme(s) :
2,2,2-Trifluoroethyl iodide, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
3.96 psi ( 20 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
Point d'ébullition
54.8 °C (lit.)
Densité
2.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)CI
InChI
1S/C2H2F3I/c3-2(4,5)1-6/h1H2
Clé InChI
RKOUFQLNMRAACI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves