17640
1-Bromonaphthalene
≥95%
Synonyme(s) :
1-Naphthyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Couleur
slightly yellow to deep brown-yellow
Indice de réfraction
n20/D 1.6570 (lit.)
Point d'ébullition
133-134 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
−2-−1 °C (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble
alcohol: miscible
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
Densité
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Clé InChI
DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup