Key Documents
157317
Sigma-Aldrich
Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide
98%
Synonyme(s) :
NSC 110599
About This Item
Formule linéaire :
C3H5P(C6H5)3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.26
Numéro Beilstein :
4170278
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
178-181 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].C1CC1[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H20P.BrH/c1-4-10-18(11-5-1)22(21-16-17-21,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15,21H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
XMPWFKHMCNRJCL-UHFFFAOYSA-M
Application
Used for electrolytic polarization of Zn
Studied for potential antitumor activity
Reactant for synthesis of:
  • Keto halides for sequential azidation and intramolecular Schmidt reactions
  • Cycloporpylidenemethylarylethynynes
  • Dipeptides containing azabicyclo[3.1.0]hexane
Reactant for hydroalkynylation
Wittig reagent
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable