152986
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
96%
Synonyme(s) :
1-Benzyl-4-piperidinol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
solid
Point d'ébullition
127-128 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
61-63 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c14-12-6-8-13(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,14H,6-10H2
Clé InChI
BPPZXJZYCOETDA-UHFFFAOYSA-N
Application
Muscarinic acetylcholine receptor antagonist and beta 2 adrenoceptor agonist
Fatty acid amide hydrolase inhibitors
PI3 kinase-alpha inhibitors
Flavonoid derivatives used as dual binding acetylcholinesterase inhibitors
Urotensin-II receptor antagonists
Rho kinase inhibitors
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges