147702
trans-3-(Dimethylamino)acrylonitrile
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.533 (lit.)
Point d'ébullition
76-80 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)\C=C\C#N
InChI
1S/C5H8N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3,5H,1-2H3/b5-3+
Clé InChI
ZKKBIZXAEDFPNL-HWKANZROSA-N
Description générale
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup