134821
Trifluorure de bore-méthanol solution
50% w/w in methanol
Synonyme(s) :
BF3 methanol, BF3MeOH, Boron Trifluoride - Methanol Complex, Boron fluoride methanol, Boron trifluoride methanol, Boron trifluoride-methanol complex, boron fluoride methanol, borontrifluoride methanol
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
19.5 mmHg ( 20 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
788 °F
Pertinence de la réaction
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Concentration
49-53% ( by NaOH, titration)
50% w/w in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
59 °C/4 mmHg
Densité
1.203 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
Clé InChI
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
Application
Lewis acid used in the preparation of geminal bis-peroxides from ketals and enol ethers with t-butyl hydroperoxide. Reagent used for the mild deacetylation of amines.
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter