128406
4-Fluorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
pb
228 °C (lit.)
Pf
24-26 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
isothiocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4FNS/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
Clé InChI
NFIUJHJMCQQYDL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges