Key Documents
112860
Sigma-Aldrich
4′-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
99%
Synonyme(s) :
4-Chloro-α,α,α-trifluoroacetophenone
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4COCF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.56
Numéro Beilstein :
1955904
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.489 (lit.)
Point d'ébullition
180-183 °C (lit.)
Pf
24-26 °C (lit.)
Densité
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
Clé InChI
DYPQUENOGZXOGE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4′-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone forms a 1:2 complex with alpha-cyclodextrin.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup