107271
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
98%
Synonyme(s) :
α-Chlorohydrin, α-Glycerol chlorohydrin, α-Monochlorohydrin, 3-MCPD
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.04 mmHg ( 25 °C)
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.480 (lit.)
Point d'ébullition
213 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
Densité
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCC(O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
Clé InChI
SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1
Organes cibles
Kidney, Testes
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup