Merck
Métathèse
Métathèse par ouverture de cycle
La métathèse des oléfines est une réaction organique qui consiste en un réarrangement de doubles liaisons carbone-carbone par redistribution de fragments d'alcènes. Elle a permis aux scientifiques de découvrir de nouveaux désaccouplements en synthèse organique, préparant la voie à de nouveaux progrès dans les domaines de la chimie des polymères, de la découverte de médicaments et de la synthèse de produits naturels. Il existe trois classes principales de réactions de métathèse : la métathèse par fermeture de cycle et la métathèse croisée sont régulièrement utilisées pour la synthèse de petites molécules organiques, alors que la métathèse par ouverture de cycle est souvent employée en polymérisation. 
Catégories à la une
3 flacons de solvant de qualité ReagentPlus® de différents volumes.
Solvants
Votre source d'approvisionnement pour les solvants : Trouvez le solvant qu'il vous faut parmi les marques Supelco®, SigmaAldrich® et SAFC®, couvrant les utilisations analytiques, biopharmaceutiques et de laboratoire. Commandez en ligne.
Commander des produits
Échantillons de synthons hétérocycliques pour synthèse organique
Synthons organiques
Trouvez les composants de base dont vous avez besoin pour faire avancer vos recherches dans notre gamme de synthons organiques constituée d'alcènes, d'alcanes, d'alcynes, d'arènes, d'allènes et de bien d'autres composés encore !
Commander des produits
Échantillons de synthons hétérocycliques pour synthèse organique
Synthons hétérocycliques
Nous sommes fiers de proposer une gamme complète de synthons hétérocycliques, une offre de fragments moléculaires parmi les plus larges et les plus profondes utilisées en synthèse organique.
Commander des produits
La métathèse de fermeture de cycle (RCM pour "Ring-Closing Metathesis") est une réaction intramoléculaire d'un diène acyclique pour former un cycle.
Métathèse d'oléfines
Découvrez notre gamme exceptionnelle de catalyseurs de métathèse d'oléfines et tirez parti de l'expertise technique de Grubbs pour faire avancer la science avec vos recherches et vos idées de synthèse novatrices.
Commander des produits
L'application la plus courante et la plus reconnue de la métathèse d'oléfines en synthèse organique est la métathèse par fermeture de cycle (RCM, ring-closing metathesis), une réaction intramoléculaire sur un diène acyclique pour former une molécule cyclique. Cette méthodologie permet de construire des cycles contenant uniquement des atomes de carbone et des cycles à hétéroatomes riches en centres sp3, un thème d'importance croissante en chimie thérapeutique moderne1.
La métathèse croisée rassemble deux oléfines dans une réaction intermoléculaire pour donner un produit oléfinique portant les substituants de chacune des oléfines de départ. L'adoption généralisée de la macrocyclisation catalysée par le ruthénium comme méthode générale pour la préparation de cycles de grande taille (≥ 12 atomes) a été facilitée par une excellente compatibilité des groupes fonctionnels ainsi qu'une tolérance à l'humidité et l'oxygène résiduels2.
La polymérisation par ouverture de cycle par métathèse (ROMP, ring opening metathesis polymerization) permet de former des polymères aux propriétés modifiables ; elle constitue une avancée technologique importante dans le domaine de la synthèse assistée. En raison du faible coût et de la disponibilité des matières de départ, cette méthodologie de polymérisation robuste peut être employée pour produire des polymères à grande échelle3.  
Recherche de documents
Vous recherchez des informations plus spécifiques ?
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Trouver des documents
Bibliographie
1.
Lovering F, Bikker J, Humblet C. 2009. Escape from Flatland: Increasing Saturation as an Approach to Improving Clinical Success. J. Med. Chem.. 52(21):6752-6756. https://doi.org/10.1021/jm901241e
2.
Blackwell HE, Sadowsky JD, Howard RJ, Sampson JN, Chao JA, Steinmetz WE, O'Leary DJ, Grubbs RH. 2001. Ring-Closing Metathesis of Olefinic Peptides:  Design, Synthesis, and Structural Characterization of Macrocyclic Helical Peptides. J. Org. Chem.. 66(16):5291-5302. https://doi.org/10.1021/jo015533k
3.
Harned A, Zhang M, Vedantham P, Mukherjee S, Herpel R, Flynn D, Hanson P. 2005. ROM Polymerization in Facilitated Synthesis. Aldrichimica Acta. 38, 3-16. https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/Aldrich/Acta/al_acta_38_1.pdf