Sera-Mag™ und Sera-Mag SpeedBeads Magnetpartikel
Sera-Mag Magnet-SpeedBeads
Sera-Mag Magnetpartikel
Sera-Mag und Sera-Mag SpeedBeads bieten eine kosteneffektive Technologie der Magnetpartikeltrennung für molekularbiologische Anwendungen, Nukleinsäureisolierung und Immunassays für Forschungszwecke. Die superparamagnetischen Sera-Mag-Partikel vereinen eine schnelle magnetische Reaktionszeit und eine hohe Bindungskapazität. Die Partikel weisen eine große Oberfläche, eine hohe Sensitivität, physikalische Stabilität und eine schnelle Reaktionskinetik auf. Auch Carboxylat-modifizierte sowie mit Streptavidin oder Oligo(dT) beschichtete Varianten sind erhältlich.
Die SpeedBeads reagieren im Magnetfeld doppelt so schnell wie die Sera-Mag-Partikel. Diese Partikel haben eine zweite Magnetit-Schicht, durch die die Reaktion im Magnetfeld beschleunigt wird und dadurch eine schnellere und vollständigere Auftrennung von Suspensionen erfolgt. SpeedBeads sind als Carboxylat- und Amin-modifizierte Varianten sowie als Neutravidin-, Streptavidin- und Protein-A/G-beschichtete Varianten erhältlich.
Alle Sera-Mag-Partikel weisen ohne ein Magnetfeld eine sehr niedrige Sedimentationsgeschwindigkeit auf. Die Partikel werden durch Ultraschallbehandlung, Austrocknung oder extreme pH-Werte nicht beeinflusst.
Sera-Mag Magnet-SpeedBeads
Abbildung 1.Sera-Mag Magnet-SpeedBeads
Diese REM-Aufnahme zeigt die blumenkohlartige Oberfläche der Sera-Mag SpeedBeads, durch welche die für die Bindung zur Verfügung stehende Gesamtoberfläche erheblich vergrößert wird. Sera-Mag SpeedBeads sind außerdem mit einer zweiten Magnetit-Schicht im Partikel versehen. Dadurch reagieren sie im Magnetfeld doppelt so schnell.
Sera-Mag SpeedBeads Protein A/G
Erhältlich in 1 ml, 5 ml und 100 ml, 1 % feste Bestandteile, 10 mg/ml
Protein-A/G-Partikel bieten eine schnelle und praktische Methode für die manuelle oder automatisierte magnetische Isolierung von IgA- und IgG-Proteinen mittels Affinitätsbindung. Die Partikel können mit dem umfangreichsten Spektrum an Antikörperarten und -unterklassen verwendet werden, selbst dann, wenn die Unterklasse nicht ermittelt wurde. Dank der Affinität für das rekombinante Protein A/G kann dies in einem Arbeitsschritt erfolgen und muss nicht in zwei getrennten Prozessen durchgeführt werden.
Abbildung 2.Sera-Mag SpeedBead Carboxylat-modifizierte Magnetpartikel sind mit Carboxylgruppen versehen.
Sera-Mag SpeedBead Carboxylat-modifizierte Magnetpartikel sind mit Carboxylgruppen auf der Oberfläche versehen. Dies ermöglicht eine unkomplizierte kovalente Kopplung durch einfache Carbodiimid-Chemie.
Sera-Mag SpeedBeads Carboxylat-modifiziert
Erhältlich in 15 ml, 100 ml und 1.000 ml, 5 % feste Bestandteile, 50 mg/ml
Die Carboxylgruppen auf diesen Partikeln können aktiviert werden und dann mit den freien Aminogruppen von Biomolekülen unter Bildung von Amidbindungen reagieren. Vor den Downstream-Anwendungen können die Proben mit diesen Partikeln gemischt werden, sodass die Biomoleküle, die von Interesse sind, kovalent an die Partikel gebunden werden. Zu den Downstream-Anwendungen gehören Affinitätsaufreinigung oder -einfangen durch Protein-Protein-Interaktionen, Immunpräzipitation oder andere Wechselwirkungen zwischen Biomolekülen. Die kovalente Kopplung von Proteinen, Nukleinsäuren usw. an die Carboxylgruppen auf der Oberfläche wird problemlos durch unsere Standard-Kopplungstechnologie erreicht.
Sera-Mag SpeedBeads Streptavidin-beschichtet
Erhältlich in 1 ml, 5 ml und 100 ml, 1 % feste Bestandteile, 10 mg/ml
Streptavidin-beschichtete Partikel mit einem Nominaldurchmesser von 1 µm vereinen eine schnelle Reaktionskinetik mit einer geringen, nicht-spezifischen Bindung zur Erhöhung des Durchsatzes und der Präzision in Immunassay- und molekularbiologischen Anwendungen wie Probenvorbereitung und Testentwicklung für Genomik und Proteomik. Diese Partikel haben eine hohe Affinität, wenn sie an biotinylierte Liganden wie Proteine, Nukleinsäuren und Peptide binden. Sie reagieren im Magnetfeld viel schneller. Dadurch verkürzen sich die Testzeiten, die Präzision wird verbessert und die Partikel wandern schneller durch viskose Lösungen. Erhältlich mit einer Biotin-Bindungskapazität im Bereich von 3.500–4.500 pmol/mg.
Sera-Mag SpeedBeads NeutrAvidin-beschichtet
Erhältlich in 1 ml und 5 ml, 1 % feste Bestandteile, 10 mg/ml
NeutrAvidin-beschichtete Partikel mit einem Nominaldurchmesser von 1 µm vereinen eine schnelle Reaktionskinetik mit einer geringen, nicht-spezifischen Bindung zur Erhöhung des Durchsatzes und der Präzision in Immunassay- und molekularbiologischen Anwendungen.
NeutrAvidin-beschichtete Partikel mit einem Nominaldurchmesser von 1 µm vereinen eine schnelle Reaktionskinetik mit einer geringen, nicht-spezifischen Bindung zur Erhöhung des Durchsatzes und der Präzision in Immunassay- und molekularbiologischen Anwendungen einschließlich der Probenvorbereitung und der Testentwicklung für Genomik und Proteomik. Diese Partikel haben eine hohe Affinität, wenn sie an biotinylierte Liganden wie Proteine, Nukleinsäuren und Peptide binden. Sie reagieren im Magnetfeld schnell. Dadurch verkürzen sich die Testzeiten, die Präzision wird verbessert und die Partikel wandern schneller durch viskose Lösungen. Erhältlich mit einer Biotin-Bindungskapazität im Bereich von 3.500–4.500 pmol/mg. Probepackung erhältlich.
Sera-Mag SpeedBeads Streptavidin-blockiert
Erhältlich in 1 ml, 5 ml und 100 ml, 1 % feste Bestandteile, 10 mg/ml
Diese Streptavidin-blockierten Partikel weisen eine nicht aus Tensiden oder Proteinen bestehende Oberflächenblockierung auf, um die unerwünschte Adsorption von Proteinen aus der Probenmatrix zu verringern.
Sera-Mag SpeedBeads Amin-blockiert
Erhältlich in 1 ml, 5 ml und 100 ml, 1 % feste Bestandteile, 10 mg/ml
Diese Amin-blockierten Partikel weisen eine nicht aus Tensiden oder Proteinen bestehende Oberflächenblockierung auf, um die unerwünschte Adsorption von Proteinen aus der Probenmatrix zu verringern.
Sera-Mag Magnet-Partikel
Sera-Mag Magnet-Partikel Carboxylat-modifiziert
Erhältlich in 15 ml, 100 ml und 1.000 ml, 5 % feste Bestandteile, 50 mg/ml (Probepackung erhältlich)
Die Carboxylgruppen auf diesen Partikeln können aktiviert werden und dann mit den freien Aminogruppen von Biomolekülen unter Bildung von Amidbindungen reagieren. Vor den Downstream-Anwendungen können die Proben mit diesen Partikeln gemischt werden, sodass die Biomoleküle, die von Interesse sind, kovalent an die Partikel gebunden werden. Zu den Downstream-Anwendungen gehören Affinitätsaufreinigung oder -einfangen durch Protein-Protein-Interaktionen, Immunpräzipitation oder andere Wechselwirkungen zwischen Biomolekülen. Die kovalente Kopplung von Proteinen, Nukleinsäuren usw. an die Carboxylgruppen auf der Oberfläche wird problemlos durch unsere Standard-Kopplungstechnologie erreicht.
Abbildung 3.Sera-Mag Magnet-Partikel sind nur mit einer Magnetit-Schicht versehen, weisen aber dieselbe blumenkohlartige Oberfläche wie die SpeedBeads auf.
Sera-Mag Magnet-Partikel Streptavidin-beschichtet
Erhältlich in 1 ml und 5 ml, 1 % feste Bestandteile, 10 mg/ml (Probepackung erhältlich)
Magnetische Streptavidin-Partikel enthalten kovalent gebundenes Streptavidin und sind mit niedriger (2.500 bis 3.500 pmol/mg), mittlerer (3.500 bis 4.500 pmol/mg) oder hoher (4.500 bis 5.500 pmol/mg) nominaler Biotin-Bindungskapazität erhältlich. Die verschiedenen Stufen ermöglichen Ihnen, die für Ihre Anwendung am besten geeignete Biotin-Bindungskapazität auszuwählen. Diese magnetischen Streptavidin-Partikel können als Universal-Basispartikel für die Beschichtung der Partikeloberfläche mit biotinylierten Proteinen, Oligos oder anderen Liganden eingesetzt werden.
Sera-Mag Magnet-Partikel Oligo(dT)
Erhältlich in 1 ml, 5 ml und 100 ml, 1 % feste Bestandteile, 10 mg/ml (Puffer-Kit mRNA-Isolierung erhältlich)
Diese 1-μM-Magnetpartikel enthalten kovalent gebundene oligo(dT)14. Sie sind kolloidal stabil und verbleiben lange Zeit in Suspension, wenn kein Magnetfeld vorhanden ist. Deshalb sind sie für das Einfangen oder die Isolierung von mRNA aus zahlreichen Quellen gut geeignet. Nach der Isolierung können weitere Anwendungen wie RT-PCR, Erstellung von cDNA-Bibliotheken oder subtraktive Hybridisierung erfolgen. Die mRNA-Bindungskapazität beträgt ca. 11 μg mRNA pro mg Partikel (abhängig von der Probe und der Länge der mRNA-Botschaft). Oligo(dT)-Partikel können auch als Universal-Basispartikel für die Kopplung von einzelnen Oligo-Sequenzen verwendet werden. Synthetisieren Sie einfach ein Oligo mit einem Poly(A)-Schwanz zur problemlosen Anheftung an die Oligo(dT)-Partikel.