Merck
HomeProteinkonzentration & PufferaustauschAmicon® Ultra Zentrifugalfilter
Amicon® Ultra Zentrifugalfilter
Proteinkonzentration ohne Verlust. Zuverlässige Proteinrückgewinnung bei der Konzentration durch unsere Amicon® Ultra Filter. Wir haben Amicon® Ultra Filter mit Ultracel® Membranen aus regenerierter Zellulose mit geringer Bindung entwickelt, um präzisere molekulare Ausschlussgrenzen und eine hohe Proteinrückgewinnung sicherzustellen. Amicon® Ultra Zentrifugalfilter sind in vier verschiedenen Volumen verfügbar:
  • Amicon® Ultra 0,5-ml-Zentrifugalfilter
  • Amicon® Ultra 2-ml-Zentrifugalfilter
  • Amicon® Ultra 4-ml-Zentrifugalfilter
  • Amicon® Ultra 15-ml-Zentrifugalfilter
Unerreichte Leistung der Amicon® Ultra Filter
Im folgenden Video wird der klare Unterschied zwischen Amicon® Ultra Filtern und anderen Zentrifugalfiltern deutlich. Auch wenn das konkurrierende Gerät schneller zu filtern scheint, geht Protein durch die Membran verloren.
Auswahl einer Amicon® Ultra Filtereinheit
  • Das Ausgangsvolumen der Probe bestimmen
  • Bestimmen Sie das Molekulargewicht (MW) des Makromoleküls von Interesse und wählen Sie dann eine Ultrafiltrationsmembran mit einer molekularen Ausschlussgrenze (MWCO), die 2-3 mal kleiner ist als das MW Ihres Makromoleküls.
  • Packungsgröße auswählen
Protokolle, in denen Amicon® Ultra Filter eingesetzt werden
Die Ultrafiltration ist ein ideales Verfahren für das Konzentrieren, Entsalzen und Austauschen von Puffern für Proteinproben. Aber wussten Sie, dass Ultrafiltrationseinheiten auch in anderen Anwendungen eingesetzt werden können, wie z. B. der Reinigung von Markierungsreaktionen, der Aufreinigung von Antikörpern und Entfernung von Detergenzien? Besuchen Sie unsere Seite "Amicon® Protein Sample Ultrafiltration Protocols" mit Schritt-für-Schritt-Protokollen für die Verwendung von ultrafiltrationsmembran-basierten Einheiten für eine Vielzahl Anwendungen.
Amicon® Ultra Filtrationsprodukte
Loading
UFC8010 und UFC9010 sind für klinische Anwendungen zertifiziert.