HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOGEL™ Ca
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
SUPELCOGEL Ca, 30 cm × 7.8 mm I.D., 9 μm particles (59305-U)
mobile phase
water
flow rate
1.5 mL/min
column temp.
80 °C
detector
RI
injection
10 μL, 2.5 mg/mL each analyte in water
Beschreibung
Rechtliche Hinweise
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC