HPLC Analysis of Organic Acids Commonly Found in Wine and Beer on TSKgel® OApak-P and OApak-A
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Komponente der mobilen Phase
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Vorsäule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
TSKgel OApak-A, 30 cm x 7.8 mm I.D., 5 μm particles (816653)
column
TSKgel OApak-P Guard Column, 4 cm x 6 mm I.D., 10 μm particles (816654)
mobile phase
0.75 mM sulfuric acid
flow rate
0.8 mL/min
column temp.
60 °C
detector
conductivity
injection
20 μL
sample
organic acid mixture, see figure for concentrations
Beschreibung
Sonstige Hinweise
Data provided by Tosoh Bioscience LLC.
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation