HPLC Analysis of Proteins on TSKgel® Phenyl-5PW
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
TSKgel Phenyl-5PW, 7.5 cm × 7.5 mm I.D., 10 μm particles (807573)
mobile phase
0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 plus ammonium sulfate, 1.8 M to 0 M in 60 min
flow rate
1 mL/min
detector
UV, 280 nm
Beschreibung
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation