HPLC Analysis of Proline Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T, Fast Analysis
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
water
flow rate
0.65 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 210 nm