4-Methyloctansäure
![4-Methyloctansäure suitable for GC](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/133/614/c51b28fe-40eb-4ea9-819b-7b15d0be7798/800/c51b28fe-40eb-4ea9-819b-7b15d0be7798.jpg)
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
γ-DEX 120, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24307)
oven
115 °C
inj. temp.
220 °C
detector
FID, 300 °C
carrier gas
helium, 20 cm/sec
injection
1 μL, 100:1 split
sample
~1 mg/mL each enantiomer in methylene chloride
Beschreibung
Rechtliche Hinweise
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC