Merck
US EPA Methode 8270 für mittelflüchtige Verbindungen, 0,25 mm ID-Säule
US EPA Methode 8270 für mittelflüchtige Verbindungen, 0,25 mm ID-Säule suitable for GC
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
SLB®-5ms GC-Kapillarsäule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
SLB®-5ms GC-Kapillarsäule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
SLB®-5ms GC-Kapillarsäule
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.18 μm
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
N-Nitrosodiphenylamin -Lösung
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Perfluortributylamin (PFTBA)
analytical standard
EPA 8270 GC-MS-Einstelllösung II
certified reference material, 1000 μg/mL each component in dichloromethane
EPA CLP halbflüchtige Kalibriermischung
certified reference material, 1000 μg/mL each component in dichloromethane : benzene (3:1)
EPA CLP halbflüchtige Surrogat-Standardmischung
certified reference material, 4000 μg/mL each component in methylene chloride
EPA 8270 halbflüchtige interne Standardmischung
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methylene chloride, ampule of 2 × 1 mL
EPA 8270 Benzidin-Gemisch
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
Vorsäule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Quarzglasröhren mit mittlerer Polarität
L × I.D. 5.0 m × 0.25 mm
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Wheaton Weithalsflasche
amber soda-lime glass bottle, capacity 1000 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
Supeltex M-2B beidseitig verjüngte Ferrule
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm to like I.D. Column, pkg of 2 ea
Kapillarsäulenstoßverbinder
body only (ferrules not included)
CONDITIONS
column
SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm (28473-U)
oven
40 °C (1 min), 12 °C/min to 250 °C, 25 °C/min to 340 °C (4.5 min)
inj. temp.
250 °C
MSD interface
340 °C
scan range
m/z = 40-450
carrier gas
helium, 1.5 mL/min constant flow
injection
1.0 μL, splitless (0.50 min)
liner
4 mm I.D., single taper
sample
50 ng on-column of a 72 component semivolatile standard and 8 surrogate compounds, plus 6 internal standards (at 40 ng on-column)