Merck
Caspase-Inhibitor I Z-VAD-FMK, CAS 187389-52-2, is a cell-permeable, irreversible, pan-caspase inhibitor.
Z-VAD-FMK
Caspase-Inhibitor I Z-VAD-FMK, CAS 187389-52-2, is a cell-permeable, irreversible, pan-caspase inhibitor.
Synonym(e):
N-Benzyloxycarbonyl-Val-Ala-Asp(O-Me)-Fluoromethylketon, Caspase-Inhibitor I
Empirische Formel (Hill-System):
C22H30FN3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
467.49
Products
Produktkategorie
Marke
Biologische Quelle
Farbe
Formelmasse
Gen-Alias
Physikalische Form
Qualitätsstufe