Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Fläschchen, Bördelkappe, Vorteilspack, 12 x 32 mm, große Öffnung, 100er-Pack
Products
Versand
Versand erfolgt heute (1)
Produktkategorie
vials (2)
Marke
Supelco (2)
ID (mm)
AD (mm)
Volumen (ml)
Kompatibilität
Verschlusstyp
Farbe
Fläschchenmaterial
Fläschchenfarbe
Packungsgröße
Produkte filtern
Showing 1-2 of 2
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
29127-U
Fläschchen, Bördelkappe, Vorteilspack, 12 x 32 mm, große Öffnung, 100er-Pack,
amber glass vial, PTFE/rubber septum
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
29126-U
Fläschchen, Bördelkappe, Vorteilspack, 12 x 32 mm, große Öffnung, 100er-Pack,
clear glass vial, PTFE/silicone/PTFE septum