Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
RapidMicroBio Perforated Lid
Products
Produktkategorie
accessories (5)
Marke
Millipore (5)
Agentur
Durchmesser (mm)
Kompatibilität
Anwendung
Produkte filtern
Showing 1-5 of 5
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
1.17315
RapidMicroBio Perforated Lid,
hole D 0.6 mm, aluminum lid, for use with MAS-100 NT
®
, for use with MAS-100 VF
®
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
1.17316
RapidMicroBio Perforated Lid,
hole D 0.6 mm, aluminum lid, for use with MAS-100 NT
®
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
1.19166
RapidMicroBio Perforated Lid,
400 hole x 0.7 mm, anodized aluminum, for MAS-100 NT
®
series, MAS-100 VF
®
and MAS-100 Eco
®
suitable for Growth Direct cassettes
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
1.17314
RapidMicroBio Perforated Lid,
hole D 0.6 mm, stainless steel lid, for use with MAS-100
®
Iso
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
1.17318
RapidMicroBio Perforated Lid,
hole D 0.7 mm, no. of holes, 400 autoclavable, aluminum lid, for use with MAS-100 NT
®
, for use with MAS-100 VF