Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
PTFE washer for Quickfit
®
cone/screw thread adapter
Products
Versand
Versand erfolgt heute (1)
Produktkategorie
washer (6)
Hersteller
Produkte filtern
Showing 1-6 of 6
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
Z320196
PTFE washer for Quickfit
®
cone/screw thread adapter,
13 thread, couples 6.0 - 7.0 mm diameter
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z320218
PTFE washer for Quickfit
®
cone/screw thread adapter,
18 thread, couples 7.0 - 8.5 mm diameter
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z320226
PTFE washer for Quickfit
®
cone/screw thread adapter,
24 thread, couples 6.0 - 7.0 mm diameter
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z320242
PTFE washer for Quickfit
®
cone/screw thread adapter,
24 thread, couples 10.5 - 11.5 mm diameter
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z320269
PTFE washer for Quickfit
®
cone/screw thread adapter,
28 thread, couples 10.5 - 11.5 mm diameter
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z320277
PTFE washer for Quickfit
®
cone/screw thread adapter,
28 thread, couples 18.0 - 19.0 mm diameter