Merck
O-tert.-Butylhydroxylamin -hydrochlorid ≥99.0% (AT)
O-tert.-Butylhydroxylamin -hydrochlorid
O-tert.-Butylhydroxylamin -hydrochlorid ≥99.0% (AT)
Synonym(e):
2-Aminooxy-2-methylpropane hydrochloride, O-(1,1-Dimethylethyl)hydroxylamine hydrochloride, tert-Butoxyamine hydrochloride
Lineare Formel:
(CH3)3CONH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.60
EG-Nummer:
Products
Versand
Produktkategorie
Marke
Formelmasse
Schmelzpunkt (°C)
Physikalische Form
Reinheit
Qualitätsstufe