Merck
L-165,041 ≥98% (HPLC), powder
L-165.041
L-165,041 ≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
L-165.041, 4-[3-(4-Acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)propoxy]phenoxy­acetic acid
Empirische Formel (Hill-System):
C22H26O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.44
Products
Produktkategorie
Marke
Farbe
Formelmasse
Gen-Alias
Schmelzpunkt (°C)
Physikalische Form
Reinheit
Qualitätsstufe