Merck
Isofluran-verwandte Verbindung B pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Isofluran-verwandte Verbindung B
Isofluran-verwandte Verbindung B pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Difluormethyl-2,2,2-trifluorethylether, 2,2,2-Trifluorethyl-difluormethylether
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3F5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.05
Products
Marke
Formelmasse
Hersteller
Agentur
Format
Qualitätsstufe