Guaiaverin
Synonym(e):
Quercetin 3-O-α-L-arabinopyranosid, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-O-α-L-arabinosid, 3-(α-L-Arabinopyranosyloxy)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-on, Feniculin, Foeniculin, Guaijaverin, Quercetin 3-O-α-L-arabinosid
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.35
Products
Formelmasse
Hersteller
Physikalische Form
Produktreihe