DMT-2′O-TC-rC(ac) Phosphoramidite
Synonym(e):
N4-Acetyl-O5′-(4,4′-dimethoxytrityl)-O2′-(1,1-dioxothiomorpholine-4-thiocarbonyl)cytidine O3′-(O-(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite)
Empirische Formel (Hill-System):
C46H57N6O11PS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
965.08
Products
Produktkategorie
Marke
Farbe
Formelmasse
Physikalische Form
Produktreihe