Merck
DL-Dithiothreitol-d10 98 atom % D, 98% (CP)
DL-Dithiothreitol-d10
DL-Dithiothreitol-d10 98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Cleland Reagens-d10
Lineare Formel:
DSCD2CD(OD)CD(OD)CD2SD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.31
Products
Produktkategorie
Marke
Formelmasse
Schmelzpunkt (°C)
Physikalische Form
Reinheit
Isotop