Direkt zum Inhalt
DE
DE
Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Dendritic Cell Generation Medium
Products
Produktkategorie
media (2)
Marke
Sigma-Aldrich (2)
Physikalische Form
Verfahren
Produkte filtern
Showing 1-2 of 2
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
C-28050
Dendritic Cell Generation Medium,
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 250 ml
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
C-28053
Dendritic Cell Generation Medium,
Basal Medium, 250 ml
Erweitern
Preisinformationen anzeigen