Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Braunglasflasche
Products
Produktkategorie
bottles (8)
Marke
Supelco (8)
Durchmesser (mm)
Höhe (mm)
AD (mm)
Volumen (ml)
Verschlusstyp
Flaschenmaterial
Farbe
Fläschchenmaterial
Fläschchenfarbe
Produkte filtern
Showing 1-8 of 8
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
23233
Braunglasflasche,
volume 60 mL, O.D. × H 38 mm × 95 mm, thread for 20-400, bottle only, pkg of 12 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
23231
Braunglasflasche,
volume 240 mL, O.D. × H 61 mm × 143 mm, thread for 24-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
23230-U
Braunglasflasche,
volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread for 22-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
23229
Braunglasflasche,
volume 60 mL, O.D. × H 38 mm × 95 mm, thread for 20-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
23232
Braunglasflasche,
volume 30 mL, O.D. × H 32 mm × 80 mm, thread for 20-400, bottle only, pkg of 12 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
23234
Braunglasflasche,
volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread for 22-400, bottle only, pkg of 12 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
23235
Braunglasflasche,
volume 240 mL, O.D. × H 61 mm × 143 mm, thread for 24-400, bottle only, pkg of 12 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
23228
Braunglasflasche,
volume 30 mL, O.D. × H 32 mm × 80 mm, thread for 20-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea