Produktbezeichnung
1-Benzyl-3-Hydroxy-1H-Indazol 97%
Produktnummer
722219
Produktmarke
aldrich
CAS-Nummer
2215-63-6
Molekulargewicht
224.26
Test | Spezifikation |
---|---|
Appearance (Color) | White to Off-White to Beige |
Appearance (Form) | Powder to Crystalline Powder |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Carbon | 72.4 - 77.6 % |
Nitrogen | 12.0 - 13.0 % |
GC (area %) | ≥96.5 % |