Produktbezeichnung
(2,3-Difluorphenyl)thioharnstoff 97%
Produktnummer
654833
Produktmarke
aldrich
CAS-Nummer
572889-25-9
Molekulargewicht
188.20
Test
Spezifikation
APPEARANCEWHITE TO TAN POWDER, CRYSTALS OR CRYSTALLINE
 POWDER AND/OR CHUNKS
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE.
ELEMENTAL ANALYSISCARBON 43.1% - 46.2%
 NITROGEN 14.3% - 15.3%
 SULFUR 16.4% - 17.7%
HIGH PRESSURE LIQUID96.5% (MINIMUM)
 APPROVED MARCH 9, 2005 BTR