Produktbezeichnung
1-(2-Fluorphenyl)piperazin 97%
Produktnummer
444804
Produktmarke
aldrich
CAS-Nummer
1011-15-0
Molekulargewicht
180.22
Test | Spezifikation |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow |
APPEARANCE (FORM) | Liquid or Solid |
TITRATION (NT) HCLO4 0.1M | 96.5 - 103.5 % |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 96.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |