Produktbezeichnung
(±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carbonsäure 97%
Produktnummer
238813
Produktmarke
aldrich
CAS-Nummer
53188-07-1
Molekulargewicht
250.29
Test | Spezifikation |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White to Light Beige |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Chunks |
TITRATION (T) NAOH 0.1M | 96.5 - 103.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |