TLC-Explorer-Service und Unterstützung
Das TLC-Explorer-Dokumentationssystem ist eine fortschrittliche Instrumenten- und Softwarelösung, die eine zuverlässige TLC-Plattenanalyse ermöglicht. Das Gerät bietet sowohl eine visuelle Kontrolle als auch eine softwaregestützte dünnschichtchromatographische Analyse und Quantifizierung. Es kann eine oder mehrere TLC-Platten mit einer Fläche von bis zu 20 × 20 cm analysieren. Darüber hinaus verwendet das System drei Arten von LED-Lichtquellen: weißes Licht (sichtbares Spektrum), UVA (Wellenlänge von 366 nm) und UVC (Wellenlänge von 254 nm), um die Platten von oben im Direktlichtmodus zu beleuchten und verschiedene Substanzklassen zu identifizieren.
Brauchen Sie Hilfe? Klicken Sie hier, um auf das Benutzerhandbuch zuzugreifen.
Aktualisierung des TLC-Explorer
Sparen Sie Zeit, indem Sie die kostenlosen Upgrades herunterladen, um die vorprogrammierten Methoden auf dem neuesten Stand zu halten und neue Funktionen freizuschalten, die die Benutzerfreundlichkeit des Systems in Ihrem Labor verbessern. Die neuesten kostenlosen Software-Updates sind nachstehend aufgelistet.
Informationen anfragen
Alle mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
Weitere Informationsquellen
- Dünnschichtchromatographie (DC)
Sie haben die Wahl zwischen klassischen DC-Platten mit Kieselgel, Aluminium-, Glas- und Kunststoffrückseite sowie HPTLC-Platten, DC- und HPTLC-Platten in MS-Qualität und PLC-Platten.