Granulierte Materialien
Standard Bulk-Materialien neigen häufig zu Anbackungen, Verklumpungen und Staubbildung, wodurch die Prozesseffizienz und -sicherheit beeinträchtigt werden kann. Im Gegensatz dazu sind unsere granulierten Rohstoffe rieselfähig und leicht handzuhaben. Eine Reduzierung von Anbackungen und Verklumpungen führt zu einer verbesserten Verarbeitbarkeit, wodurch sowohl die Herstellungsgeschwindigkeit als auch die Sicherheit der Bediener verbessert wird. Sie können sich darauf verlassen, dass unsere granulierten Materialien dazu beitragen, Prozessunterbrechungen, Qualitätsabweichungen und Sicherheitsrisiken für Bediener zu reduzieren.
- Stark reduzierte Anbackungen
- Bessere Handhabung und Verarbeitbarkeit
- Erhöhte Bedienersicherheit
- Multikompendial
- Emprove® Expert Produkte zeichnen sich durch niedrige Endotoxinwerte für Hochrisikoanwendungen aus
Die Trockengranulierung unserer Rohstoffe erfolgt durch Walzenkompaktierung, die sich besonders für wärme- und feuchtigkeitsempfindliche Materialien eignet. Die Materialien werden ausschließlich durch Kompressionskraft, ohne Verwendung von Wasser oder anderen Zusätzen, verdichtet. Dadurch bleiben die Eigenschaften der Rohstoffe erhalten und es werden höchste Qualitätsstandards erfüllt.
Weitere Produktinformationen