Wichtige Dokumente
1268706
USP
Etodolac
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-essigsäure, NSC 282126
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
etodolac
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCc1cccc2c3CCOC(CC)(CC(O)=O)c3[nH]c12
InChI
1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)
InChIKey
NNYBQONXHNTVIJ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTGS2(5743)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Etodolac Capsules
- Etodolac Extended-Release Tablets
- Etodolac Tablets
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)