Merck
SY3H990F8513
Synthonix Corporation
Ethyl 2,5-dichlorothiazole-4-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.08
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
ethyl 2,5-dichloro-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H5Cl2NO2S/c1-2-11-5(10)3-4(7)12-6(8)9-3/h2H2,1H3
InChIKey
RVQIIQNBWNEWKU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/42605.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42605.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)