Merck
SY3H990F8219
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-isopropylthiazole
Größe auswählen
500 MG
206,97 €
5 G
1.113,29 €
Lieferanten-SKU: B2063-500MG
206,97 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
206,97 €
5 G
1.113,29 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B2063-500MG
206,97 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-2-isopropyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C6H8BrNS/c1-4(2)6-8-5(7)3-9-6/h3-4H,1-2H3
InChIKey
MIHUGKROHGQVQY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/2063.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2063.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)