Wichtige Dokumente
SY3H6E415620
Synthonix Corporation
(2-Methylbut-3-yn-2-yl)benzene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M64383-100MG
353,94 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M64383-100MG
353,94 €
Iupac Name
(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzene
Inchi Code
1S/C11H12/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h1,5-9H,2-3H3
InChIKey
HSLRPBYCTLRWGL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64383.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)