Wichtige Dokumente
SY3H3D6811C2
Synthonix Corporation
(5-Nitropyridin-2-yl)methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: N42784-100MG
108,99 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: N42784-100MG
108,99 €
Iupac Name
(5-nitro-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H6N2O3/c9-4-5-1-2-6(3-7-5)8(10)11/h1-3,9H,4H2
InChIKey
SUYQFFRZOVQBAS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42784.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)