Merck
SY3H3D68060F
Synthonix Corporation
2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol
Größe auswählen
100 MG
161,65 €
250 MG
182,48 €
1 G
317,20 €
Lieferanten-SKU: M52933-100MG
161,65 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
161,65 €
250 MG
182,48 €
1 G
317,20 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M52933-100MG
161,65 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-isoquinolinol
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-11-5-4-8-6-10(12)3-2-9(8)7-11/h2-3,6,12H,4-5,7H2,1H3
InChIKey
BMLTXAQSFDCMHA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/52933.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/52933.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)