Merck
SY3H3D67AD5D
Synthonix Corporation
2-Cyclohexylethylamine hydrochloride
Größe auswählen
250 MG
121,24 €
1 G
145,73 €
5 G
464,17 €
Lieferanten-SKU: C49581-250MG
121,24 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
121,24 €
1 G
145,73 €
5 G
464,17 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C49581-250MG
121,24 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-cyclohexylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h8H,1-7,9H2;1H
InChIKey
UZNMRHPOSFFDLD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/49581.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49581.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)