Merck
SY3H3D67A1F0
Synthonix Corporation
(5-Chloropyridin-2-yl)methanamine
Größe auswählen
100 MG
108,99 €
250 MG
121,24 €
1 G
231,47 €
Lieferanten-SKU: C43002-100MG
108,99 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
108,99 €
250 MG
121,24 €
1 G
231,47 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.59
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C43002-100MG
108,99 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-chloro-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H,3,8H2
InChIKey
KQJKUOYVWLBSDN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow powder or crystals or liquid
Product Link
https://synthonix.com/43002.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43002.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)