Merck
PHR9287
Supelco
Spermidin -trihydrochlorid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
N-(3-Aminopropyl)-1,4-butandiamin -trihydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2 · 3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.63
Beilstein:
3552356
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Agentur
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp (Schmelzpunkt)
257-259 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].Cl[H].Cl[H].NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
InChIKey
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Anwendung
These Reference Materials are suitable for use in several analytical applications including, but not limited to, method development for qualitative and quantitative analyses, daily calibration, and routine quality control testing.
Biochem./physiol. Wirkung
Es hemmt die neuronale Stickstoffmonoxid-Synthase (nNOS). Bindung und Präzipitation von DNA; kann zur Aufreinigung von DNA-bindenden Proteinen eingesetzt werden. Stimuliert die T4-Polynukleotidkinase-Aktivität.
Es hemmt die neuronale Stickstoffmonoxid-Synthase (nNOS). Bindung und Präzipitation von DNA; stimuliert die T4-Polynukleotidkinase-Aktivität.
Vorsicht
Für eine sterile Lösung soll die Lösung steril-filtriert und nicht autoklaviert werden. Spermidin deaminiert mit der Zeit; Lösungen tiefgekühlt lagern. Regelmässig frische Lösungen zubereiten.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)