Merck
PHL89571
Aspalathin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-(3-β-D-glucopyranosyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)-1-propanon, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3′-β-D-glucopyranosyl-2′,4′,6′-trihydroxypropiophenon
Größe auswählen
10 MG
611,00 €
611,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
611,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H24O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.41
Beilstein:
1412711
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
611,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](C2=C(O)C(C(CCC3=CC(O)=C(O)C=C3)=O)=C(O)C=C2O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C21H24O11/c22-7-14-17(28)19(30)20(31)21(32-14)16-13(27)6-12(26)15(18(16)29)10(24)4-2-8-1-3-9(23)11(25)5-8/h1,3,5-6,14,17,19-23,25-31H,2,4,7H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChIKey
VCPUQYKWJRESOC-VJXVFPJBSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)