Merck
PHL84233
Liquiritinapiosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Liquiritigenin-4′-apiosylglucosid
Größe auswählen
10 MG
497,00 €
497,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
497,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H30O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
550.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
497,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥85.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@@](C1)(O)CO)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)Oc3ccc(cc3)[C@H]4Oc5c(ccc(c5)O)C(=O)C4
InChI
1S/C26H30O13/c27-9-19-20(31)21(32)22(39-25-23(33)26(34,10-28)11-35-25)24(38-19)36-14-4-1-12(2-5-14)17-8-16(30)15-6-3-13(29)7-18(15)37-17/h1-7,17,19-25,27-29,31-34H,8-11H2/t17-,19+,20+,21-,22+,23-,24+,25-,26+/m0/s1
InChIKey
FTVKHUHJWDMWIR-DWMQJYMWSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)