PHL80479
(+)-Isocorydin -hydrochlorid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
11-Hydroxy-1,2,10-trimethoxyaporphin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
215-218 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=C2C(C[C@@]3([H])C4=C2C(OC)=C(OC)C=C4CCN3C)=CC=C1OC.Cl
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c1-21-8-7-12-10-15(24-3)20(25-4)18-16(12)13(21)9-11-5-6-14(23-2)19(22)17(11)18;/h5-6,10,13,22H,7-9H2,1-4H3;1H/t13-;/m0./s1
InChIKey
ZWSKLEMBDRWSNZ-ZOWNYOTGSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)