Merck
G003121
Pestizide
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis C8, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581424-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile
gradient: 35 to 75% B in 13 min; held for 5 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 100 μL
sample: as indicated in 2.2% 90:10 acetonitrile:acetone in DI water
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
environmental
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Propanil 10 μg/mL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)